Merck
SMB00143
Sigma-Aldrich
Khelloside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 373,00
US$ 373,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 373,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20O10
Número de CAS:
Peso molecular:
408.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 373,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1c2C(=O)C=C(CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)Oc2cc4occc14
InChI
1S/C19H20O10/c1-25-18-9-2-3-26-11(9)5-12-14(18)10(21)4-8(28-12)7-27-19-17(24)16(23)15(22)13(6-20)29-19/h2-5,13,15-17,19-20,22-24H,6-7H2,1H3/t13-,15-,16+,17-,19-/m1/s1
Clave InChI
SJRACCTZSAUMGO-WIMVFMHDSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T J Stevens et al.
Arzneimittel-Forschung, 35(8), 1257-1260 (1985-01-01)
Khellin and khelloside (khellol glucoside) were examined in female cynomolgus monkeys to substantiate their ability to favorably modify serum lipoprotein cholesterol. Clinical chemistry parameters were also measured to obtain information indicative of possible drug toxicity. Both drugs were evaluated in