Merck
PHL82488
Boeravinone B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6,9,11-Trihydroxy-10-methyl-[1]benzopyrano[3,4-b][1]benzopyran-12(6H)-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.430,00
US$ 1.430,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.430,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
312.27
Beilstein:
5609727
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.430,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O=C1C2=C(C(O)OC3=C2C=CC=C3)OC4=CC(O)=C(C)C(O)=C41
InChI
1S/C17H12O6/c1-7-9(18)6-11-13(14(7)19)15(20)12-8-4-2-3-5-10(8)23-17(21)16(12)22-11/h2-6,17-19,21H,1H3
Clave InChI
YVVDYYFGAWQOGB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)