Merck
SMB00138
Sigma-Aldrich
Clusiacyclol A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 369,00
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 369,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24O4
Número de CAS:
Peso molecular:
364.43
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(C)C2CCC3(C)Oc4cc(O)c(c(O)c4C1C23)C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)13-9-10-23(3)18(13)19(22)17-15(27-23)11-14(24)16(21(17)26)20(25)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,18-19,24,26H,9-10H2,1-3H3
Clave InChI
BQIVXBUAUNSLAJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)