Merck
PHL84232
Lancerin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 779,00
US$ 779,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 779,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18O10
Número de CAS:
Peso molecular:
406.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 779,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c4c([c](c3c(cc2O)O)=O)cc(cc4)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C19H18O10/c20-5-11-15(25)16(26)17(27)19(29-11)13-9(23)4-8(22)12-14(24)7-3-6(21)1-2-10(7)28-18(12)13/h1-4,11,15-17,19-23,25-27H,5H2/t11-,15-,16+,17-,19+/m1/s1
Clave InChI
JUZGXATTXYZBGK-HBVDJMOISA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)