Documentos clave
SCP0210
Sigma-Aldrich
Pheromonotropin Pseudalatia
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 245,00
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 245,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C101H155N25O30
Peso molecular:
2199.46
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥65%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Leu-Ser-Tyr-Asp-Asp-Lys-Val-Phe-Glu-Asn-Val-Glu-Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
Aplicación
Pheromonotropin Pseudalatia is a pheromonotropic neuropeptide structurally related to leucopyrokinin from the armyworm larvae. Pheromonotropins are use to study the pheromone systems of insects.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)