Merck
75653
Sigma-Aldrich
(1R,5S)-3-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-2-one
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
(3aS,6aR)-3,3a,6,6a-Tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Beilstein/REAXYS Number:
4661660
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D 53±2°, c = 0.5% in methanol
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12COC(=O)[C@]1([H])CC=C2
InChI
1S/C7H8O2/c8-7-6-3-1-2-5(6)4-9-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
XYRFGFRTVXZAIU-PHDIDXHHSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Chiral building block; e.g. for pheromone synthesis[1]
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Lebreton et al.
Tetrahedron, 53, 145-145 (1997)