Merck
200433
Sigma-Aldrich
Polybutadiene, phenyl terminated
average Mn ~1,800
About This Item
Beilstein:
605258
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mol peso
average Mn ~1,800
composición
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
contains 60% unsaturation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)