Documentos clave
SAB4700811
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD274 antibody produced in mouse
clone 29E.2A3
Sinónimos:
B7-H, B7H1, PD-L1, PDCD1L1, PDL1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
29E.2A3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, nonhuman primates
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NP_054862
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD274(29126)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody 29E.2A3 recognizes CD274 / PD-L1 (also known as B7-H1), a 40 kDa type I transmembrane protein expressed by dendritic cells, activated T cells, activated monocytes, and in various tissues, above all in heart and skeletal muscle, placenta and lung, and in many cancer cells, including T cell lymphomas, melanomas, and glioblastomas.
Inmunógeno
Full length human CD274
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)