11814389001
Roche
Red Blood Cell Lysis Buffer
solution, Roche, pkg of 100 mL, sufficient for 50-500 reactions
Sinónimos:
RBC Lysis Buffer, lysis buffer, red blood cells
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
uso
sufficient for 50-500 reactions
envase
pkg of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
It has been used for the lysis of blood cells in femoral bone marrow, PBMC (peripheral blood mononuclear cells) and human lung adenocarcinoma samples.[5][6][7]
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?