SAB4500974
Anti-Fibronectin Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
CIG, FINC, cold-insoluble globulin, fibronectin, fibronectin 1
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Fibronectin 1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 262 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FN1(2335)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 2337-2386
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)