Documentos
MABT205
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-α-tubulina, clon DM1A
clone DM1A, from mouse
Sinónimos:
Tubulin alpha-1 chain
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
chicken (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
La tubulina es uno de los principales componentes del citoesqueleto. Es una estructura heterodímera compuesta por cadenas alfa y beta entrelazadas. Como otras proteínas del citoesqueleto, la tubulina experimenta cambios dinámicos dependiendo del contexto celular, los cuales son mediados por la unión y liberación de GDP/GTP. Las tubulinas también pueden experimentar modificaciones postraduccionales y son esenciales para el transporte celular y los procesos mitóticos.
Immunogen
Microtúbulos nativos de cerebro de pollo.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: Una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la α-tubulina en las células NIH/3T3, A431 y HeLa.
Análisis inmunohistoquímico: Una dilución 1:10 000 de un lote representativo detectó la αtubulina en tejido cerebral humano sano, tejido cerebral humano canceroso, tejido de hipocampo de rata sano y tejido cerebelo de rata sano.
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-α-tubulina, clon DM1A, está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia, ICC e IHC para la detección de la α-tubulina.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,01 µg/ml de este anticuerpo detectó la α-tubulina en 10 µg del lisado de células HeLa.
Target description
~60 kDa observados. UniProt describe un peso molecular de ~46 kDa, pero puede ser mayor debido a modificaciones postraduccionales. Esta proteína se ha observado en ~55 kDa en algunos lisados celulares (Saugstad, J. A., et al (2002). J Neurochem. 80(6):980-988.).
Linkage
Sustituye a: 04-1117
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células A431
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Trevor M Morey et al.
The Journal of biological chemistry, 290(18), 11443-11454 (2015-04-02)
Hyperthermia is a proteotoxic stress that is lethal when exposure is extreme but also cytoprotective in that sublethal exposure leads to the synthesis of heat shock proteins, including HSP70, which are able to inhibit stress-induced apoptosis. CDK5 is an atypical
Marc Llavanera et al.
Journal of animal science and biotechnology, 10, 61-61 (2019-08-09)
Cryopreservation is currently the most efficient method for long-term preservation of mammalian gametes and is extensively used in swine artificial insemination (AI) centres. However, it is well-known that cryopreservation procedures induce changes in the water phase in both intra and
Laurent Jullien et al.
Nucleic acids research, 41(2), 900-911 (2012-11-30)
Telomeres cap the ends of chromosomes and regulate the replicative life span of human somatic cells. Telomere function is lost upon critical shortening and a p53-dependent checkpoint that detects altered telomere states at the G1/S transition was proposed to act
Shanshan Zhao et al.
Experimental & molecular medicine, 51(7), 84-84 (2019-07-25)
Focal cortical dysplasia type II (FCDII) is a cerebral cortex malformation characterized by local cortical structure disorganization, neuronal dysmorphology, and refractory epilepsy. Brain somatic mutations in several genes involved in the PI3K/AKT/mTOR pathway are associated with FCDII, but they are
Noelia Prieto-Martínez et al.
Reproduction, fertility, and development, 28(6), 663-672 (2014-12-09)
Aquaporins (AQPs) are integral membrane water channels that allow transport of water and small solutes across cell membranes. Although water permeability is known to play a critical role in mammalian cells, including spermatozoa, little is known about their localisation in