Documentos
AB2033
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fibronectina
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Fn1(14268)
General description
La fibronectina es una molécula de adhesión extracelular de elevado peso molecular que participa en muchos procesos celulares, como la reparación de tejidos o cicatrización de heridas, la embriogénesis, la coagulación sanguínea y la migración o la adhesión celulares. La fibronectina existe en dos formas principales: 1) como dímero glucoproteico insoluble que actúa como conector en la matriz extracelular (ECM), y 2) como dímero soluble unido por puentes disulfuro que se encuentra en el plasma. La forma plasmática es sintetizada por los hepatocitos, y la forma de la ECM por los fibroblastos, los condrocitos, las células endoteliales y los macrófagos, así como ciertas células epiteliales. La fibronectina a veces sirve como una molécula de adhesión celular general al anclar las células a sustratos de colágeno o proteoglucanos. También puede actuar organizando la interacción celular con la ECM uniéndose a diferentes componentes de la ECM y a los receptores de fibronectina ligados a la membrana en las superficies celulares. El inmunógeno para el anticuerpo policlonal AB2033 anti-fibronectina es el plasma de ratón purificado. El anticuerpo muestra menos del 0,1 % de reactividad con la laminina de ratón y el colágeno de tipos I, III y IV mediante radioinmunoanálisis.
Specificity
Este anticuerpo reacciona con la fibronectina de ratón. Muestra menos del 0,1 % de reactividad con la laminina de ratón y el colágeno de tipos I, III y IV mediante radioinmunoanálisis.
Immunogen
Fibronectina extraída y purificada de plasma de ratón.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la fibronectina utilizando este anticuerpo anti-fibronectina validada para utilizar en ELISA, IH, IH(P) y RIA.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:80 de un lote anterior para tinción inmunofluorescente de tejidos hepático y cutáneo de ratón congelados.
Radioinmunoanálisis:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en RIA.
ELISA:
se utilizó una dilución 1:2 000 de un lote anterior en ELISA.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Quality
Evaluada por inmunocitoquímica en células NIH/3T3.
Inmunocitoquímica:
Imagen representativa de un lote anterior.
Análisis fluorescente confocal de NIH/3T3 con anticuerpo policlonal de conejo AB2033 (rojo). Los filamentos de actina se han marcado con AlexaFluor 488-faloidina (verde). El núcleo se tiñe con DAPI (azul).
Physical form
El anticuerpo purificado se suministra en un tampón que contiene una mezcla de citrato 0,1 M, fosfato potásico 0,1 M, a un pH de 7,2-7,4 y 10 µg/ml de antibióticos y antimicóticos
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Matriz extracelular en la mayoría de los tejidos
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Raquel Rodrigues-Díez et al.
Kidney international, 86(2), 303-315 (2014-02-21)
The classical view of the immune system has changed by the discovery of novel T-helper (Th) subsets, including Th17 (IL-17A-producing cells). IL-17A participates in immune-mediated glomerulonephritis and more recently in inflammatory pathologies, including experimental renal injury. Peritoneal dialysis patients present
Combination therapy with an angiotensin II receptor blocker and an HMG-CoA reductase inhibitor in experimental subtotal nephrectomy.
Alvarez-Prats, A; Hernandez-Perera, O; Diaz-Herrera, P; Ucero, AC; Anabitarte-Prieto et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation null
Ashok Mittal et al.
Mechanisms of development, 127(9-12), 472-484 (2010-09-03)
Cardiac neural crest (CNC) plays a requisite role during cardiovascular development and defects in the formation of CNC-derived structures underlie several common forms of human congenital birth defects. Migration of the CNC cells to their destinations as well as expansion
Laetitia Sabatier et al.
The Biochemical journal, 456(2), 283-295 (2013-09-28)
Fibrillins constitute the backbone of extracellular multifunctional assemblies present in elastic and non-elastic matrices, termed microfibrils. Assembly of fibrillins into microfibrils and their homoeostasis is poorly understood and is often compromised in connective tissue disorders such as Marfan syndrome and
Martin Kragl et al.
Nature communications, 7, 13560-13560 (2016-12-21)
An important question is how growing tissues establish a blood vessel network. Here we study vascular network formation in pancreatic islets, endocrine tissues derived from pancreatic epithelium. We find that depletion of integrin-linked kinase (ILK) in the pancreatic epithelial cells