Documentos
16-232
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-α-tubulina, clon DM1A, conjugado con Alexa Fluor488
clone DM1A, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, guinea pig, human, pig, bovine, avian
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
Las tubulinas, componentes principales del citoesqueleto celular, forman microtúbulos que son cruciales para la estructura celular, la migración, la división celular y el transporte intracelular. Hay por lo menos tres tipos de tubulinas: alfa, beta y gamma. Cada una tiene un peso molecular de aproximadamente 55 kDa. Los microtúbulos son estructuras grandes (diámetro 300 angstrom) compuestas por subunidades alfa y beta alternas. Los compuestos que bloquean la formación de los microtubos, como Taxol y los alcaloides de la vinca, inhiben la división celular y son antineoplásicos eficaces.
Specificity
Reconoce la α-tubulina, clon DM1A, Pm 50-60 kDa.
Immunogen
α-Tubulina de cerebro humano purificada. El epítopo reconocido por este anticuerpo se ha localizado en los aminoácidos 426-450 (AALEKDYEEVGVDSV-EGEGEEEGEE).
Epítopo: El epítopo se ha localizado en los aminoácidos 426-450 (AALEKDYEEVGVDSV-EGEEEGEE).
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
2 µg/ml de un lote anterior detectaron la α-tubulina en lisados RIPA de células A431.
Inmunocitoquímica:
2 µg/ml de un lote anterior mostraron inmunotinción positiva para α-tubulina en células HeLa.
El anticuerpo anti-α-tubulina, clon DM1A, conjugado con Alexa Fluor 488 es un anticuerpo contra la α-tubulina para utilizar en FC, IC, IF y WB.
Quality
Evaluada habitualmente por citometría de flujo.
Citometría de flujo:
0,2 μg de este lote detectaron la α-tubulina en células L6 de rata, Jurkat y A431 fijadas y permeabilizadas.
Target description
50-60 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada conjugada con Alexa Fluor 488 en tampón que contiene PBS con BSA al 1 %, 0,05% Tween -20,azida sódica al 0,05 %.
Líquido a 2-8°C.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
No congelar. No conservar el material diluido.
Para la máxima recuperación del producto, centrifugar el vial original antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control negativo: Nº de referencia 16-240, IgG de ratón sano conjugado con Alexa Fluor 488.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Simon Schneider et al.
eLife, 12 (2023-11-28)
Cylicins are testis-specific proteins, which are exclusively expressed during spermiogenesis. In mice and humans, two Cylicins, the gonosomal X-linked Cylicin 1 (Cylc1/CYLC1) and the autosomal Cylicin 2 (Cylc2/CYLC2) genes, have been identified. Cylicins are cytoskeletal proteins with an overall positive
Naila Umer et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 749559-749559 (2021-12-07)
Profilins (PFNs) are key regulatory proteins for the actin polymerization in cells and are encoded in mouse and humans by four Pfn genes. PFNs are involved in cell mobility, cell growth, neurogenesis, and metastasis of tumor cells. The testes-specific PFN3
Yin-Wei Kuo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(12), 5533-5541 (2019-03-07)
The remodeling of the microtubule cytoskeleton underlies dynamic cellular processes, such as mitosis, ciliogenesis, and neuronal morphogenesis. An important class of microtubule remodelers comprises the severases-spastin, katanin, and fidgetin-which cut microtubules into shorter fragments. While severing activity might be expected
Wei-Ting Yueh et al.
Development (Cambridge, England) (2021-12-15)
Aneuploidy is frequently observed in oocytes and early embryos, begging the question of how genome integrity is monitored and preserved during this critical period. SMC3 is a subunit of the cohesin complex that supports genome integrity, but its role in
Atsuko Kubo et al.
The Journal of comparative neurology, 527(5), 985-998 (2018-11-09)
Tau is a microtubule-associated protein (MAP) that is localized to the axon. In Alzheimer's disease (AD), the distribution of tau undergoes a remarkable alteration, leading to the formation of tau inclusions in the somatodendritic compartment. While the abnormal aggregated tau
Artículos
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.