S5637
Sulfamethazine sodium salt
≥98%
Sinónimos:
4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white to off-white
solubilidad
H2O: soluble 50 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na].Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S.Na.H/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;;/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);;
Clave InChI
WIVZAHIZHZEEOX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)