Merck
S0800
Sigma-Aldrich
Sulfamerazine sodium salt
Sinónimos:
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 206,00
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 206,00
About This Item
Fórmula lineal:
C11H11N4O2SNa
Número de CAS:
Peso molecular:
286.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
cadena SMILES
[Na+].Cc1ccnc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H11N4O2S.Na/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
BSFJGCCAXDCMOX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Involved in characterization of chirosan membranes for the transport of drugs
Calidad
Contains residual methanol
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)