Does not come with the user guide. Tried to find it online and could not find it. It is so tedious.
RAB0460
Human TGF-β 1 ELISA Kit
for serum, plasma, and cell culture supernatants
Sinónimos:
TGF-beta-1, Transforming growth factor beta-1
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 0.0823-60 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TGFB1(7040)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Human transforming growth factor-β1 (TGF-β1) ELISA Kit has been used to measure level of TGF-β1 released from tubular cells.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?