Documentos clave
RABELADB
Sigma-Aldrich
ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Intended for use with ELISA kits.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)