EZHTNFA-150K
Human TNF-α ELISA Kit
detects TNF-α in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinónimos:
Human TNF-A ELISA, TNF-A ELISA, TNF-Alpha, Tumour Necrosis Factor Alpha ELISA
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Human TNF-α Conferma® ELISA Kit, kit sufficient for 96 wells
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 89-113%
(Serum, 101%)
linearity: 98-110%
(Plasma, 103%)
recovery range: 81-111%
(Plasma, 97%)
recovery range: 85-105%
(Serum,95%)
inter-assay cv: ≤7%
intra-assay cv: ≤3%
sensitivity: 1.65 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Research Category: Inflammation
Research Sub-Category:
Alzheimer′s Disease
Aging
Inflammation
Neurodegenerative Diseases
Metabolic Disease
Sepsis Viral Diseases
Cardiovascular Disease
Especificidad
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Artículos
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
Protocolos
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
Contenido relacionado
Encuentre los inmunoanálisis que permiten explorar las citocinas que intervienen en la neuroinmunología y la neuroinflamación, así como los biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.