TGFBMAG-64K-01
Kit de prueba única de perlas magnéticas MILLIPLEX® TGFß - Análisis inmunológico múltiple
This Immunology Multiplex Assay is used for the simultaneous quantification of the TGF-β1 biomarker in the following species: Mouse/Human/Rat/Pig/Horse/Rabbit/Guinea Pig/Hamster.
Sinónimos:
Luminex® cytokine immunoassay, Millipore TGF beta kit, transforming growth factor beta 1 kit
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
species reactivity
rat, canine, feline, nonhuman primates, mouse, human, pig
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 100%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Single Plex
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
El kit MILLIPLEX® TGFβ1 Single Plex Magnetic Bead es un kit de análisis único que se utiliza para la cuantificación del TGFβ en muestras de suero, plasma, lisado tisular/celular y sobrenadante
de cultivo.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
Application
- Analito: TGFβ1
- Especies recomendadas: Además del TGF 1β humano, el ensayo puede detectar el TGFβ1 en suero de los siguientes: caballo, conejo, ratón, rata, minicerdo, canino, hámster, cobaya, macaco Rhesus y macaco Cynomolgus. Sin embargo, no se ha determinado la cantidad exacta de reactividad cruzada.
- Tipo de muestra recomendada: Sobrenadantes y lisados de suero, plasma, cultivos celulares/tisulares
- NOTA: este análisis requiere un tratamiento de acidificación de la muestra utilizando los reactivos y el protocolo proporcionados.
- Dilución recomendada de la muestra: 25 μl por pocillo de dilución 1:30 después del tratamiento de acidificación de muestras de suero y plasma; las muestras de cultivo celular o tisular pueden requerir dilución anterior al tratamiento de acidificación (para obtener más detalles, consulte el protocolo).
- Tiempo de ejecución del ensayo: Durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C o 2 horas a temperatura ambiente (20-25°C).
- Categoría de investigación: inflamación e inmunología
- Subcategoría de investigación: Enfermedad cardiovascular, Enfermedad inflamatoria crónica, Trastornos inmunitarios, Enfermedad inflamatoria, Artritis reumatoide
Packaging
Storage and Stability
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Contenido relacionado
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
MILLIPLEX® assays bridge immunology and cell signaling for inflammation studies, including T cell signaling and sepsis signaling.