Merck
RAB0414
Sigma-Aldrich
Retinol Binding Protein 4 EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinónimos:
RBP4
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
reactividad de especies
human, mouse, rat
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 460 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... RBP4(5950)
Descripción general
The RBP4 Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting RBP4 peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-RBP-1 detects RBP4 (183aa). It detects all other active forms including RBP4-182,181,179,176.
Inmunógeno
Retinol Binding Protein 4 (RBP4), synthetic peptide
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)