Merck
R7632
Sigma-Aldrich
Retinol
Retinol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
Sinónimos:
Alcohol de vitamina A, Axerophthol, Vitamina A, Vitamina A1, todo-trans-3,7-Dimetil-9-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 147,00
100 MG
US$ 213,00
250 MG
US$ 459,00
500 MG
US$ 667,00
1 G
US$ 1.030,00
US$ 147,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 147,00
100 MG
US$ 213,00
250 MG
US$ 459,00
500 MG
US$ 667,00
1 G
US$ 1.030,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30O
Número de CAS:
Peso molecular:
286.45
Beilstein:
403040
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058018
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.79
US$ 147,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
(Powder or Powder with Lumps)
actividad específica
~2700 U/mg
técnicas
HPLC: suitable
color
yellow to very dark yellow, to Very Dark Orange
mp
61-63 °C (lit.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Clave InChI
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Descripción general
El retinol o alcohol de la vitamina A es la principal forma circulante de vitamina A. No es biológicamente activo. El retinol o retinol todo-trans es una molécula de 20 átomos de carbono con un anillo ciclohexenilo, una cadena lateral con cuatro dobles enlaces (en la configuración trans) y un grupo alcohol terminal.[1]
Aplicación
El retinol se ha utilizado:
  • para la síntesis del ácido retinoico todo-trans en células HepG2[2]
  • para estudiar el efecto del retinol en el crecimiento de las células de colon normales de ratón cultivadas como organoides[3]
  • como patrón para la determinación de la vitamina A en las células[4]
  • como componente del medio químicamente definido para el cultivo de órgano testicular y espermatogénesis in vitro.[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El retinol actúa como precursor de los retinoides activos. Se convierte en retinaldehído y posteriormente en ácido retinoico. El ácido retinoico todo-trans y el 9-cis son ligandos para los receptores nucleares, los receptores del ácido retinoico (RAR) y los receptores X retinoides (RXR). Esos receptores son reguladores de la transcripción de varios genes.[6]
El retinol y sus derivados exhiben propiedades antienvejecimiento. Además, actúa también como antiarrugas. Sin embargo, debido a su fotoinestabilidad y a su capacidad de irritación de la piel, no se utiliza de manera generalizada en las formulaciones cosméticas.[7] El retinol se utiliza en el tratamiento de las dermatosis, entre ellas el fotoenvejecimiento. Su carencia se asocia con la aparición de xerosis y de hiperqueratosis folicular.[1]
Envase
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
Vial de vidrio que protege de la luz.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Retinol Promotes In Vitro Growth of Proximal Colon Organoids through a Retinoic Acid-Independent Mechanism.
Matsumoto T et al.
PLoS ONE, 11, e0162049-e0162049 (2016)
Insulin regulates retinol dehydrogenase expression and all-trans-retinoic acid biosynthesis through FoxO1.
Obrochta KM et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 7259-7259 (2015)
Valproate ameliorates nitroglycerin-induced migraine in trigeminal nucleus caudalis in rats through inhibition of NF-?B.
Li Y et al.
The Journal of Headache and Pain, 17, 49-49 (2016)
A newly synthesized photostable retinol derivative (retinyl N-formyl aspartamate) for photodamaged skin: profilometric evaluation of 24-week study
Lee MS, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 55(2), 220-224 (2006)
Understanding the physiological role of retinol-binding protein in vitamin A metabolism using transgenic and knockout mouse models.
Quadro L et al.
Molecular Aspects of Medicine, 24, 421-421 (2003)
Artículos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Protocolos
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Farmington, CT
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Reliable and fast
    The product is of high quality, and works to my satisfaction. The delivery was fast.