R2523
Mezcla de reacción para PCR REDTaq® ReadyMix™
Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye
Sinónimos:
PCR master mix, PCR master mix with loading dye, Taq PCR master mix
Quality Level
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
feature
dNTPs included
hotstart: no
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
purified DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Ahorra tiempo de preparación
- Reduce el riesgo de contaminación como consecuencia de varias etapas de pipeteo y aumenta la reproducibilidad.
- Proporciona un rendimiento uniforme entre reacciones
- No hay que añadir tampón de carga/colorante de rastreo. El producto de la PCR se carga directamente en un gel de agarosa después de la amplificación
- El trazador rojo migra a una velocidad aproximadamente igual que un fragmento de 125 bp (ligeramente más deprisa que el azul de bromofenol)
- Amplifica las dianas hasta una longitud de 7 kb
- Dado que no es necesario añadir tampón de carga, una muestra puede reamplificarse fácilmente como en la PCR anidada.
- Estable a 4°C o −20°C
- El formato de mezcla preparada reduce el tiempo de preparación.
Packaging
20RXN se envasa como 1 X 500 μl
100RXN se envasa como 1 X 2,5 ml
Preparation Note
Legal Information
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolos
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.