Merck
B0300
Sigma-Aldrich
Betaína solution
5 M, PCR Reagent
Sinónimos:
TMG, trimethylglycine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3N+CH2COO
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Beilstein/REAXYS Number:
3537113
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
PCR Reagent
Quality Level
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
concentration
5 M
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Inchi Key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
General description
La betaína, también denominada trimetilglicina o acetato de N,N,N trietilamonio, es un análogo de la glicina con tres grupos metilo.[1] Es muy compatible con la mezcla amortiguadora de la reacción en cadena la polimerasa (PCR). La betaína es un reactivo potenciador de la PCR que se utiliza mucho para mejorar el rendimiento y la especificidad de los productos de la PCR, en especial durante la amplificación mediante PCR de muestras ricas en GC o de las que forman estructuras secundarias que producen un mal rendimiento. La betaína facilita la separación de la hebra de ADN y gestiona la diferencia de temperatura de fusión del ADN (Tm) entre los pares GC y AT en el ADN. Estabiliza el ADN bicatenario igualando la contribución de los pares de bases GC y AT.[2] La betaína se ha utilizado mucho para optimizar la reacción en cadena de la polimerasa múltiple y «larga y precisa» (LA-PCR). Se ha comunicado que la adición de betaína acuosa 1,0-1,7 M a una mezcla de PCR reduce la dependencia de la fusión de la cadena de ADN de su composición de pares de bases.[3]
Application
La disolución de betaína se ha utilizado como componente de la mezcla de reacción para:
  • reacciones de amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP)[4]
  • reacción en cadena de la polimerasa para amplificación del ADN genómico[5]
  • reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) para análisis de longitud de telómeros[6]
  • en la amplificación mediante PCR de las repeticiones CGG en el ADN genómico[7]
  • en la amplificación isotérmica mediada por bucle de transcripción inversa (RT-LAMP) para detectar el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2)[8]
  • amplificación mediante PCR de la subunidad más grande de la ARN polimerasa II dirigida por ADN (RPB2)[9]
  • transcripción inversa durante la preparación de bancos utilizando Smartseq2[10]
Packaging
1,5 ml por vial
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thanyaornwanya Charoenwijitkul et al.
Clinical biochemistry, 71, 31-37 (2019-06-15)
The 3.7 kb deletion (-α3.7) is the most common form of α+-thalassemia found in multiple populations which can be classified into three subtypes. In order not to mis-identify it, the molecular information within each population is required. We have addressed this
P N Hengen
Trends in biochemical sciences, 22(6), 225-226 (1997-06-01)
Methods and reagents is a unique monthly column that highlights current discussions in the newsgroup bionet.molbio.methds-reagnts, available on the internet. This month's column discusses the use of additives for optimizing the amount and quality of product obtained through multiplex and
Betaine chemistry, roles, and potential use in liver disease
Day CR and Kempson SA
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1860(6), 1098-1106 (2016)
Secondary metabolites of Phlebopus species from Northern Thailand
Chuankid B, et al.
Mycological research, 19(12), 1525-1536 (2020)
Diet quality and telomere length in older Australian men and women
Milte CM, et al.
European Journal of Nutrition, 57(1), 363-372 (2018)
Artículos
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protocolos
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. AccuTaq LA.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
Contenido relacionado
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Questions
  1. how to prepare a 5M betaine solution in water?
    1 answer
    1. To prepare 5M solution of Betaine in water, dissolve 29.288 grams of Betaine in 50 ml of nuclease-free distilled or deionized water, and the stock solution should be stored at -20°C. There are no specific requirements for heat or sonication during the preparation process, but the stock solution should be filtered through a 0.22 micron filter before use. Additionally, a stir plate and a stir bar may be used if the powder dissolves slowly.