Spend $ 530.000 — Save 5%; Spend $ 907.000 — Save 10%; Spend $ 1.500.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 units | Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini | US$ 86,40 |
250 units | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 274,00 |
1500 units | Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini | US$ 836,00 |
Acerca de este artículo
US$ 86,40
Ahorre hasta 22%
Disponible para enviar HOYDetalles
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart, Hot-Start PCR
concentration
2.5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- en la amplificación de bancos de ADN de diferentes tamaños
- en una reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real específica de la metilación (MS-qPCR) para determinar el estado de la metilación del promotor BRCA1
- en la generación de plásmidos mediante amplificación de la longitud completa de HIF1β a través de PCR
- Para amplificaciones PCR que requieran amplificación inespecífica reducida
- Para PCR múltiple
- Para reducción de dímeros de cebador
Features and Benefits
- Reduce la amplificación inespecífica
- Aumenta la especificidad y el rendimiento de la PCR
- Reduce los problemas de tiempo de configuración asociados con los métodos de inicio en caliente manual o con cera
- Tiempo de activación de menos de 1 minuto
Packaging
Other Notes
Legal Information
Anticuerpo autorizado para investigación in vitro bajo las patentes estadounidenses 5,338,671 y 5,587,287, y las correspondientes patentes de otros países.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description with MgCl2 | description Hot-start high fidelity Taq enzyme, 10X buffer included | description Long and accurate hot-start Taq with inert dye, 10X buffer included | description Hot-start Taq enzyme with inert dye, 10X buffer included |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| concentration 2.5 units/μL | concentration 2.5 unit/μL | concentration 1 unit/μL | concentration 1 unit/μL |
| suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ADN polimerasa Taq JumpStart™
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?