Documentos clave
PZ0277
Sigma-Aldrich
PF-06281355
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(2,5-Dimethoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-thioxo-1(2H)-pyrimidineacetamide, PF 6281355, PF-1355
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 144,00
25 MG
US$ 464,00
US$ 144,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 144,00
25 MG
US$ 464,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
321.35
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
US$ 144,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-06281355 (PF-1355) is an orally available, selective and potent mechanism based inhibitor of the myeloperoxidase (MPO) that reduces plasma MPO activity, vascular edema, neutrophil recruitment, and elevated circulating cytokines. PF-06281355 suppresses albuminuria and chronic renal dysfunction in model of anti-Glomerular Basement Membrane (GBM) disease.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)