Merck
PZ0346
Sigma-Aldrich
PF-06726304 acetate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5,8-Dichloro-2-[(1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-7-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone acetate
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 143,00
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 143,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H21Cl2N3O3 · C2H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
506.38
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(O)=O.CC(ON=C1C)=C1C2=CC(Cl)=C(CCN(CC3=C(C)C=C(C)NC3=O)C4=O)C4=C2Cl
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-06726304 is a selective inhibitor of Histone-lysine N-methyltransferase EZH2 (enhancer of Zeste homolog 2), which catalyzes trimethylation of histone H3 lysine 27 (H3K27) and is amplified and/or overexpressed in several human cancers including breast, prostate and lymphoma. PF-06726304 is a novel structural class of EZH2 inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)