91255
Myricitrin
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone 3-O-rhamnoside, Myricetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Myricetin 3-O-rhamnoside, Myricitroside
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
color
light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c1-6-14(26)17(29)18(30)21(31-6)33-20-16(28)13-9(23)4-8(22)5-12(13)32-19(20)7-2-10(24)15(27)11(25)3-7/h2-6,14,17-18,21-27,29-30H,1H3/t6-,14-,17+,18+,21-/m0/s1
Clave InChI
DCYOADKBABEMIQ-OWMUPTOHSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?