CLS3401
Corning® Transwell® 12 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Sinónimos:
plaquitas para cultivo celular
Seleccione un Tamaño
US$ 244,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 244,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Plaquitas para cultivo celular con membrana de policarbonato Corning® Transwell®, 12 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
material
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 12
case of 48
manufacturer/tradename
Corning 3401
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
insert working volume
0.5 mL
membrane diam.
12 mm
size
12 wells
surface area
1.12 cm2 , cell growth area
well working volume
1.5 mL
color
translucent
pore size
0.4 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
- Membrana de policarbonato translúcida de 10μm de grosor
- Tratada para una fijación celular óptima
- Doce (12) plaquitas en una placa de 12 pocillos, 4 placas por caja
- La membrana debe teñirse para visibilidad de las células
- Esterilizadas mediante radiación gamma
Legal Information
Optional
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)