Documentos clave
P1192
Millipore
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥11% Nitrogen, ≥4% Amino
Sinónimos:
Pepticase®
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Nombre del producto
Pepticase®, suitable for microbiology
origen biológico
bovine milk
Formulario
powder
análisis de nitrógeno
≥4.0% amino, ≥11.0% total
pérdida
≤11% loss on drying
pH
6.7-7.5
aplicaciones
microbiology
Aplicación
Tryptic digest with excellent solubility and clarity of solution. Especially good for preparation of thioglycollate media.
Información legal
Pepticase is a registered trademark of Kerry Group
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)