P0690
Pectinase from Aspergillus niger
BioReagent, suitable for plant cell culture, aqueous glycerol solution, ≥5 units/mg protein (Lowry)
Sinónimos:
Poly-(1,4-α-D-galacturonide) glycanohydrolase, Polygalacturonase solution from Aspergillus niger
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Formulario
aqueous glycerol solution
actividad específica
≥5 units/mg protein (Lowry)
técnicas
cell culture | plant: suitable
aplicaciones
agriculture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)