P2401
Pectinase from Rhizopus sp.
powder, 400-800 units/g solid
Sinónimos:
Macerozyme R-10, Poly-(1,4-α-D-galacturonide) glycanohydrolase, Polygalacturonase
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
actividad específica
400-800 units/g solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Pectinase, also known as pectinolytic enzyme, is predominantly found in bacteria, fungi and plants. Polygalacturonase is one of the highly abundant enzymes among all the pectinolytic enzymes. Pectinase has a wide range of industrial applications including, fruit juice extraction and its clarification. In addition, it is also used in vegetable oil extraction, tea and coffee fermentations, bleaching of paper, in poultry feed additives and in alcoholic beverages and food industries.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.