Specific articles on pH and temperature range citing this product are not currently available. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
17389
Pectinase from Aspergillus niger
powder, slightly beige, >1 U/mg
Sinónimos:
Polygalacturonase
Seleccione un Tamaño
US$ 148,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 148,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
Aspergillus niger
Formulario
powder
actividad específica
>1 U/mg
color
slightly beige
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Pectinase from Aspergillus powder reference 17389 Hi, can you suggest a publication with data of enzyme activity as a function of pH and temperature? Thank you in advance for your help.
1 answer-