P0667
Parthenolide
≥98% (HPLC)
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
mp
115-116 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C/C(CC[C@]12[H])=C/CC[C@]3(C)[C@H](O3)[C@]1(OC(C2=C)=O)[H]
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13+,15+/m0/s1
Clave InChI
KTEXNACQROZXEV-ZRPLFPEYSA-N
Información sobre el gen
human ... ELA2(1991) , IKBKG(8517) , NFKB1(4790) , NKAP(79576) , NKRF(55922)
Categorías relacionadas
Aplicación
- in the crystallization with vasohibin 1 (VASH1) to study tubulin detyrosination inhibition[1]
- as an inhibitor of nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) and signal transduction and activation of transcription (STAT) inhibitor to study its effects on the cytoadhesion of CD36-binding Plasmodium falciparum-infected erythrocytes (IECD36)[2]
- as a lipophilic agent to study its effects on the production of interleukin?13 and interferon?γ by peripheral blood-derived CD8+ T cells[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.