Merck
C9754
Sigma-Aldrich
Colchicina
≥95% (HPLC), powder, antimitotic agent
Sinónimos:
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahidro-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxobenzo[a]heptalen-7-il)acetamida
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 73,30
500 MG
US$ 223,00
1 G
US$ 313,00
5 G
US$ 1.110,00
US$ 73,30
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 73,30
500 MG
US$ 223,00
1 G
US$ 313,00
5 G
US$ 1.110,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
399.44
Beilstein/REAXYS Number:
2228813
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
US$ 73,30
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Colchicina, ≥95% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
General description
La colchicina es un metabolito secundario,[1] que tiene propiedades antiinflamatorias.[2] Se utiliza para tratar la inflamación intestinal, la inflamación articular inducida por cristales, la fiebre mediterránea familiar, la enfermedad de Behçet, la vasculitis y la pericarditis. La colchicina inhibe la división celular, la motilidad de las vesículas intracelulares, la secreción de citocinas y de quimiocinas.[2] Está implicada en la diapédesis de leucocitos y la desgranulación de lisosomas. La colchicina también bloquea la proliferación de fibroblastos y el transporte de colágeno a los espacios extracelulares.[1]
Application
La colchicina se ha utilizado:
  • en el estudio de intercambio de cromátidas hermanas in vitro[3]
  • para estudiar sus actividades antivíricas, antibacterianas, antifúngicas y citotóxicas in vitro[4]
  • en la alteración de los microtúbulos[5]
  • para analizar sus efectos en Ca2+ transitorios de las células tratadas con taxol[6]
Biochem/physiol Actions
Antimitótico que altera los microtúbulos al unirse a la tubulina e impedir su polimerización. Estimula la actividad GTPasa intrínseca de la tubulina. Induce apoptosis en diversas líneas celulares normales y tumorales y activa la vía de comunicación JNK/SAPK.
Features and Benefits
Este compuesto es un producto destacado para la investigación farmacocinética y toxicológica (ADME-Tox). Pulse aquí para descubrir más productos de ADME Tox destacados. Encontrará más información sobre moléculas pequeñas bioactivas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Storage and Stability
Este producto en formato en polvo puede conservarse a temperatura ambiente. El polvo de colchicina se oscurecerá al exponerse a la luz. Las disoluciones de colchicina pueden esterilizarse en autoclave o por filtración. Las disoluciones esterilizadas son estables durante al menos seis meses si están protegidas de la luz. No se produjo una hidrólisis apreciable de la colchicina en disoluciones neutras y ligeramente alcalinas (pH = 8,1) después de conservarlas congeladas durante 2 meses.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Colchicine today
Niel E and Scherrmann JM
Joint, Bone, Spine : Revue du Rhumatisme, 73(6), 672-678 (2006)
Genotoxic, cytostatic, antineoplastic and apoptotic effects of newly synthesized antitumour steroidal esters
Karapidaki I, et al.
Mutation Research. Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 675(1), 51-59 (2009)
A leukemia fusion protein attenuates the spindle checkpoint and promotes aneuploidy
Boyapati A, et al.
Blood, 109(9), 3963-3971 (2007)
Colchicine-an overview for plant biotechnologists
Ramawat KG and Merillon JM
Bioactive Molecules and Medicinal Plants, 215-232 (2008)
Lynette J Oost et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 10(3), 630-642 (2019-03-22)
Skeletal muscle is a plastic tissue that adapts to changes in exercise, nutrition, and stress by secreting myokines and myometabolites. These muscle-secreted factors have autocrine, paracrine, and endocrine effects, contributing to whole body homeostasis. Muscle dysfunction in aging sarcopenia, cancer
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How should this colchicine be dissolved to create a solution?
    1 answer
    1. This material is soluble in ethanol at 50 mg/mL and water at 45 mg/mL. Stock solutions may be autoclaved or filter sterilized. The compound is light sensitive. Stock solutions should be stored protected from light in amber glass bottles and are stable for at least 6 months at 2 - 8°C.
      Helpful?
  2. What is the solubility of product C9754, Colchicine? Also, what is the solution stability of Colchicine?
    1 answer
    1. The solubility of Colchicine in DMSO is 426 mg/ml at 25 °C. It can also be dissolved in absolute ethanol (50 mg/ml), producing a clear to slightly hazy, yellow to yellow-green solution. However, this may require heat.
      Regarding solution stability, Colchicine powder darkens upon exposure to light. Sterilized solutions remain stable for at least six months if shielded from light. No significant hydrolysis of colchicine occurred in neutral and slightly alkaline solutions after two months of frozen storage.
      Helpful?
  3. How should Colchicine be stored as a powder and when dissolved? At which temperature?
    1 answer
    1. This product in powdered format can be stored in room temperature. Colchicine powder will darken upon exposure to light. Colchicine solutions can be sterilized by autoclaving or filtration. Sterilized solutions are stable for at least six months if protected from light. No appreciable colchicine hydrolysis occurred in neutral and slightly alkaline (pH = 8.1) solutions after storage frozen for 2 months.