SML0557
SC-514
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
4-Amino-[2,3"]bithiophenyl-5-carboxylic acid amide
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(cc(c1C(=O)N)N)c2c[s]cc2
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
Clave InChI
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)