P0183
Finnpipette® pipette tips
Finntip 10, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
Productos recomendados
Materiales
red
red tip
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 100 ea (Bulk packed)
fabricante / nombre comercial
Finn 9402151
Longitud
15 cm
volumen máximo
10 mL
intervalo de volumen
1-10 mL
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)