Documentos clave
N7411
Sigma-Aldrich
Neutralization Solution EF
Seleccione un Tamaño
3.7 L
US$ 128,00
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3.7 L
US$ 128,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
For sample preparation use in some GenElute kits.
Nota de preparación
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Información legal
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)