Saltar a
E7526
Disolución de extracción
Molecular Biology
Extraction Solution
Sinónimos:
DNA extraction solution, Extract‑N‑Amp extraction solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
feature
hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
La disolución de extracción se ha utilizado en la amplificación mediante PCR[1] y para extraer el ADN.[2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D5688N9784T3073
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
feature
hotstart
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
color
colorless
color
-
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review