Merck
N6659
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p65, human, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
50 μG
US$ 280,00
US$ 280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
US$ 280,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
US$ 280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nombre del producto
NFκB (p65) Control Peptide human, ~1 mg/mL, buffered aqueous solution
origen biológico
human
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
~1 mg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... RELA(5970)
Amino Acid Sequence
Met-Asn-Glu-Leu-Phe -Pro-Leu-Ile-Phe-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Glu-Ala-Ser-Gly-Pro-Tyr-Val
Aplicación
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(p65) subunit.
Forma física
Solution containing 0.01% sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)