Documentos clave
1.06529
Supelco
Sodium polyphosphate
(Graham′s salt) EMPLURA®
Sinónimos:
Sodium polyphosphate, Graham′s salt, Sodium metaphosphate
About This Item
Fórmula lineal:
(NaPO3)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-782-9
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentración
≥68% ( P2O5, acidimetric)
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
550 °C
solubilidad
1000 g/L
densidad
2.5 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1000 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/Na.HO3P/c;1-4(2)3/h;(H,1,2,3)/q+1;/p-1
Clave InChI
AQMNWCRSESPIJM-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Novel method for the preparation of controlled-release theophylline granules coated with a polyelectrolyte complex of sodium polyphosphate-chitosan.: This paper presents a novel approach to creating controlled-release theophylline granules using a coating made from a polyelectrolyte complex of sodium polyphosphate and chitosan. This method could significantly impact pharmaceutical formulations by improving drug release profiles and patient compliance (Kawashima et al., 1985).
Nota de análisis
Assay (acidimetric, P₂O₅): ≥ 68 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable