Merck
N3886
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato hydrate
powder
Sinónimos:
Nucleótido de trifosfopiridina sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
765.39 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
assay
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
color
white to yellow
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Categorías relacionadas
Application
βEl 2′-fosfato del β-dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADP+) y el 2′-fosfato del β-dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido (NADPH) constituyen un par de coenzimas rédox (NADP+:NADPH) que interviene en una amplia variedad de reacciones de oxidación y reducción catalizadas por enzimas. El par rédox NADP+/NADPH facilita la transferencia de electrones en reacciones anabólicas como la biosíntesis de lípidos y colesterol y la elongación de la cadena de acilo graso. El par rédox NADP+/NADPH se utiliza en una variedad de mecanismos de antioxidación donde protege contra la acumulación de especies de oxidación reactivas. El NADPH es generado in vivo en la vía de las pentosas fosfato (PPP).
Biochem/physiol Actions
Aceptor de electrones
Packaging
Envasado por peso sólido.
Other Notes
Esta es la forma común del NADP. No confundir con 3′−NADP o α-NADP.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Alzheimer's disease and cholesterol: the fat connection.
Canevari L, Clark JB.
Neurochemical Research, 32, 739-750 (2997)
Estrogen signaling and neuroprotection in cerebral ischemia.
Brann D, Raz L, Wang R, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 24(1), 34-47 (2011)
Paul A Fraser
Free radical biology & medicine, 51(5), 967-977 (2011-06-30)
The brain endothelium constitutes a barrier to the passive movement of substances from the blood into the cerebral microenvironment, and disruption of this barrier after a stroke or trauma has potentially fatal consequences. Reactive oxygen species (ROS), which are formed
Grant R Drummond et al.
Nature reviews. Drug discovery, 10(6), 453-471 (2011-06-02)
NADPH oxidases are a family of enzymes that generate reactive oxygen species (ROS). The NOX1 (NADPH oxidase 1) and NOX2 oxidases are the major sources of ROS in the artery wall in conditions such as hypertension, hypercholesterolaemia, diabetes and ageing