Saltar a
NADP-RO
Roche
NADP
Disodium salt
Sinónimos:
ββ-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato disodium salt, ββ-NADH fosfato disodium salt, ββ-NADP-Na2, Nucleótido de trifosfopiridina disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 67,50
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 223,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 366,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.300,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N7Na2O17P3
Número CAS:
Peso molecular:
787.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
≥97%
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
US$ 67,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97%
form
powder
mol wt
Mr 743.4, Mr 787.4
packaging
pkg of 1 g (10128058001), pkg of 100 mg (10128031001), pkg of 5 g (10240354001), pkg of 500 mg (10128040001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
4.0 ± 1.0(10mg/mL)
λmax
260 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
General description
El fosfato del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADP) y el NADPH forman un par rédox. La proporción NADPH/NADP regula el potencial rédox intracelular e influye así en la reacciones metabólicas in vivo.
Application
La sal disodio del fosfato de β-NADH se ha utilizado para la cuantificación de la glucosa en el glucógeno. También se ha utilizado para el análisis de la hexocinasa.
Preparation Note
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de 2 a 8 °C
10 mg/ml en disolución acuosa, contiene como mínimo un 99% de NADP después de 4 semanas entre 2 y 8 °C
Analysis Note
Coeficientes de absorbancia: 18,0 x 103 [l x mol-1 x cm-1] a 260 nm, 5,9 x 103 [l x mol-1 x cm-1] -a 333 nm (complejo CN)
Absorbancia a 340 nm: Tampón imidazol, 100 mM pH 6,7, NADP 2 mM (= 14,87 mg/10 ml): A340 aproximadamente 0,100.
Absorbancia a 360 nm: Disolución acuosa de NADP, 10 mg/ml: A360 aproximadamente 0,200 - 0,250.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)