M8537
MCDB 131 Medium
With ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
131 Medium, Medium 131, Molecular, Cellular, and Development Biology 131 medium
Seleccione un Tamaño
US$ 70,10
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 70,10
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
MCDB 131 Medium, With trace elements and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Formulario
powder
concentración
11.6 g/L
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Cantidad
Reconstitución
suplemento
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.