M8500
Mescaline hydrochloride
Sinónimos:
3,4,5-Trimethoxyphenethylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
Cl.COc1cc(CCN)cc(OC)c1OC
Application
Biochem/physiol Actions
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?