333786
L-Dopa-(phenyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
3-(3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)-L-alanine
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]27/D −11.5°, c = 5 in 1 M HCl
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(C[C@H](N)C(O)=O)c([2H])c(O)c1O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2D,4D
Clave InChI
WTDRDQBEARUVNC-UOCCHMHCSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?