Merck
PHL80042
3-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Sodium 3-(3,4-dihydroxyphenyl)lactate, Dan Shen Su Sodium
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.050,00
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.050,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9O5Na
Número de CAS:
Peso molecular:
220.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]c1c(cc(cc1)CC(O)C(=O)O)O
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia salvia
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)