M3821
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-MBP
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Myelin Basic Protein (MBP) antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 17-22 kDa (isoform)
antigen ~22 kDa (isoform)
antigen ~33 kDa (isoform)
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- indirect immunolabeling
- immunohistochemistry.
- Western Blotting.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?