Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Anticuerpo anti-proteína básica de mielina, Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
Immunogen
Application
Neurociencia
Inmunocitoquímica: 1:50-1:100 utilizando células fijadas con paraformaldehído del 2 %.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Marcadores neuronales y gliales
Neuroquímica y neurotrofinas
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form serum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source chicken | biological source rabbit |
| Gene Information human ... MBP(4155) | Gene Information human ... MBP(4155) |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, rat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-proteína básica de mielina
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c