Documentos clave
06-340
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Myc
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse, Xenopus, avian
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... MYC(4609)
Descripción general
Las proteínas codificadas por c-Myc-, N-Myc- y L-Myc actúan en la proliferación y la diferenciación celulares, y en la enfermedad neoplásica. Las proteínas Myc son proteínas nucleares con semividas relativamente cortas. La amplificación del gen c-Myc se ha encontrado en varios tipos de tumores humanos, como los carcinomas de pulmón, de mama y de colon, mientras que el gen N-Myc se ha encontrado amplificado en neuroblastomas. Se ha comunicado que el gen L-Myc está amplificado y se expresa a un nivel alto en carcinomas microcíticos pulmonares humanos. La proteína c-Myc es un factor de transcripción, codificado por el gen c-Myc en el cromosoma humano 8q24. c-Myc se activa comúnmente en una variedad de células tumorales y desempeña un papel importante en la proliferación, la diferenciación y la apoptosis celulares, y en la progresión del ciclo celular.
Especificidad
Reaccionará también de forma cruzada con aves y Xenopus.
Reconoce las isoformas de la Myc con Pm 50-67kDa.
Inmunógeno
Proteína de fusión expresada bacterianamente que corresponde a la Myc humana de longitud completa.
Aplicación
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunoprecipitación:
4 µg de un anticuerpo anterior causó inmunoprecipitación de la Myc como demuestra un laboratorio independiente.
Inmunocitoquímica:
Un laboratorio independiente ha utilizado este anticuerpo para inmunocitoquímica. (Ohtsuka, T., 1998)
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Utilización del anticuerpo anti-Myc (anticuerpo policlonal de conejo) validado en ChIP, ICC, IP, WB para detectar la Myc, también conocida como factor de transcripción p64, homóloga del oncogén vírico de la mielocitomatosis aviar, proteína protooncogénica myc.
Calidad
Evaluada de forma sistemática mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot) en lisados A431 de células A431 humanas estimuladas por EGF, células A431 humanas y extracto nuclear de HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
0,5-2 µg/ml de este lote detectaron la Myc en lisados A431 de células A431 humanas estimuladas por EGF. 0,5-2 µg/ml de un lote anterior detectaron la Myc en lisados RIPA de células A431 humanas y extracto nuclear de HeLa.
Descripción de destino
67 kDa
Forma física
Cromatografía de inmunoafinidad
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene PBS, azida sódica al 0,05 % con 2 mg/ml de BSA. Disolución congelada.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota de análisis
Control
Control de antígeno positivo: nº de referencia 12-302, lisado de células A431 estimuladas por EGF. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
c-Myc activation by Theileria parasites promotes survival of infected B-lymphocytes.
Dessauge, F; Hilaly, S; Baumgartner, M; Blumen, B; Werling, D; Langsley, G
Oncogene null
Proteomic profiling of Myc-associated proteins.
Agrawal, P; Yu, K; Salomon, AR; Sedivy, JM
Cell Cycle null
Tina Stoelzle et al.
BMC biology, 7, 63-63 (2009-09-30)
The oncoprotein c-Myc has been intensely studied in breast cancer and mouse mammary tumor models, but relatively little is known about the normal physiological role of c-Myc in the mammary gland. Here we investigated functions of c-Myc during mouse mammary
T-cell lymphomas mask slower developing B-lymphoid and myeloid tumours in transgenic mice with broad haemopoietic expression of MYC.
Smith, DP; Bath, ML; Harris, AW; Cory, S
Oncogene null
Lee A Campbell et al.
The FEBS journal, 284(23), 4096-4114 (2017-11-09)
Microglia, the resident macrophages of the brain, play a key role in the pathogenesis of HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) due to their productive infection by HIV. This results in the release of neurotoxic viral proteins and pro-inflammatory compounds which negatively