Documentos clave
L8144
Sigma-Aldrich
Sigma label tape
blue
Sinónimos:
Sigma tape
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 62,70
5 EA
US$ 248,00
US$ 62,70
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 62,70
5 EA
US$ 248,00
About This Item
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.35
US$ 62,70
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
material
blue
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
General description
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)